Learn More
Brady™ Workstation Custom Designer Software
Artikelnummer. 15805737
Change view
Click to view available options
:
Custom Designer Software; Betriebssystem: Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8; zur Verwendung mit (Anwendung): Barcodeetiketten und Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Artikelnummer.
15805737 Custom Designer Software; Betriebssystem: Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8; zur Verwendung mit (Anwendung): Barcodeetiketten und Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
1 options
Artikelnummer. 15805737
Marke: Brady™ 149195
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Software für das kundenspezifische Design und die Entwicklung von professionellen Etiketten.
Wenn Sie umfassende Funktionen zur Etikettenerstellung benötigen, um Ihre Arbeit zu optimieren und Ihre Investition zu maximieren, ist Custom Designer die richtige Anwendung für Sie. Diese erstklassige Anwendung zur Etikettenbearbeitung umfasst alle Funktionen von Custom Designer Lite sowie weitere Barcodes, verknüpfte Objekte, Etikettenfehlerüberprüfung, Tiefstellung und Hochstellung, erweiterte Bearbeitungswerkzeuge und vieles mehr.
  • Öffnet gespeicherte „Grafikmodus“-Dateien von LabelMark 5 und 6 ohne Konvertierung
  • Kompatibel mit: BBP™11 Etikettendrucker, BBP™12 Industrieller Etikettendrucker, BBP™30 Schilder- und Etikettendrucker, BBP™31 Schilder- und Etikettendrucker, BBP™33 Schilder- und Etikettendrucker, BBP™35 Multicolor-Etikettendrucker, BBP™37 Multicolor- und Stanzetikettendrucker, BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker, BMP™41 Etikettendrucker, BMP™51 Etikettendrucker, BMP™53 Etikettendrucker, BMP™61 Etikettendrucker, BMP™71 Etikettendrucker, BradyJet J2000 Farbetikettendrucker, BradyJet J4000 Farbetikettendrucker, BradyJet J5000 Farbetikettendrucker, BradyPrinter i3300 Industrieller Etikettendrucker, BradyPrinter i5100 Industrieller Etikettendrucker, BradyPrinter i7100 Industrieller Etikettendrucker, BradyPrinter M611 Mobiler Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie Etikettendrucker, BradyPrinter S3000 Schilder- und Etikettendrucker, GlobalMark™ 2 Industrieller Farbetikettendrucker, IP™ Serie Drucker, THT 76 mm Kerndrucker, Wraptor™ A6500 Foliendrucker-Applikator, Wraptor™ Drahtkennzeichnungssystem
Spezifikation
Format Email with Activation Code
Sprachen Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Softwaretyp Sign and Label Design Software
Betriebssystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcodeetiketten und Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Alternate Part Number BWS-CUD-EM