missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ 4614003F Einmal Spritzen 100ml Fa. Braun 1VE=100 St

Die B Braun™ Wund- und Blasenspritze ist eine 100 ml-Spritze mit Luer-Adapter.

Marke:  B Braun™ 4614003F

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10107534

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Reibungslose Kolbenbewegung und doppelter Dichtungsstopfen
  • Gute Sichtbarkeit – durchsichtiger Zylinder mit auffälligen Graduierungen
  • Sichern Sie den Rücklaufstopp, um ein versehentliches Herausziehen des Kolbens zu verhindern
  • Doppelter Dichtungsstopfen, um das Auslaufen von Medikamenten zu verhindern
  • Große, stabile Fingergriffe
  • DEHP- und latexfrei
Spezifikation

Spezifikation

Polyisoprene Rubber (Tip), Polypropylene (Barrel)
Spritze
50/Karton
100 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote