Learn More
Witeg™ WOV Vakuumofen
Artikelnummer. 15836954
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15836954 30 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15836954 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. DH.WOV03030
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sehr einfach und praktisch für das Absaugen und Entlüften mit einem leicht ablesbaren Vakuummessgerät.
  • Ideal zum Trocknen, Backen, Konditionieren, Aushärten, Ausgasen von Feststoffen und Flüssigkeiten, für Vakuumeinbettung, Feuchteprüfung, Beschichtungs- und Alterungstests und mehr
  • 10 bis 750 mmHg, 0.63 mbar
  • Temperaturbereich von Raumtemperatur +5 °C bis zu 200 °C
  • Hochwertige Türdichtung: geformte Silikondichtung für hohe Temperaturen
  • Überragende Gleichförmigkeit und Stabilität
  • Sicherheitsfenster: getempertes Sicherheitsglas 12T und Polycarbonat 5T
  • RS232C Schnittstelle zur Überwachung und Steuerung
  • Innenraum aus Edelstahl, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse und Isolierung aus Glaswolle
  • 2x Aluminium-Einlegeböden im Lieferumfang enthalten
  • Speicherfunktion für eingestellte Werte von Alarm und Timer
  • LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • CE- und UL/CUL-zertifiziert und eindeutige Seriennummer für das Tracing
  • Überhitzungs- und Überstromschutz
  • Sperrmodus
  • Sensorfehlererkennung und Leckageunterbrecher
  • Jog-Dial-Regler (PID) mit 2-Wege-Regler
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 l
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur +5 bis 200 °C
Display Mit LCD-Hintergrundbeleuchtung
Temperaturstabilität ±2 °C
Zeitschaltuhr 99 Std 59 Min
Vakuumbereich 10 bis 750 mmHg, 0.63 mbar
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 330 x 300 mm
Abmessungen (L x B x H) 515 x 515 x 587 mm
Elektrische Anforderungen 1 Phase, 120 V Wechselstrom, 60 Hz
Wirkleistung 600 W