Learn More
Endecotts™ Mesh Sieb aus gewebtem Draht
Artikelnummer. 15640470
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
200 mm
11,8 Zoll
300 mm
450 mm
Porengröße:
40 μm
75 μm
1 mm
125 μ m
150 μm
250 μm
500 μm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Porengröße Packungsgröße
15640470 11,8 Zoll 250 μm 1 Stück
11567514 200 mm 40 μm 1 Stück
11571955 200 mm 75 μm 1 Stück
10173924 200 mm 125 μ m 1 Stück
11517504 200 mm 150 μm 1 Stück
11577484 200 mm 500 μm 1 Stück
12857980 300 mm 250 μm 1 Stück
12875691 450 mm 1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15640470 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. 300SIW3.15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 €
    189.48 € / 1 Stück
    Sparen 92.52 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit verschiedenen Durchmessern und Öffnungen erhältlich.
Endecotts Gewebte Drahtgittersiebe bestehen aus Edelstahl und sind in einer Vielzahl von Durchmessern und Öffnungen erhältlich.
  • Mesh Sieb aus gewebtem Draht
  • Aus Edelstahl
Spezifikation
Porengröße 250 μm
Produkttyp Sieb
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 300 mm
Material Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 11,8 Zoll
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl
Sieve Number 4