Learn More
Endecotts™ Woven Wire Test Sieve, 200 mm O.D.
Click to view available options
Porengröße:
1,6 mm
1,8 mm
2 mm
2,8 mm
3,15 mm
4 mm
5,6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Certifications: ISO3310-1:2000, BS410-1:2000; DIN-ISO3310-1; NF ISO3310-1:2000
- Each sieve is supplied with a calibration certificate recording the number of aperture and wire diameters measured, the average aperture size and standard deviation separately for the warp and weft direction. The type of weave will also be stated.
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 8 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Größe (metrisch) | 200 x 25 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |