Learn More
Endecotts™ Woven Wire Test Sieve, 200 mm O.D.
Artikelnummer. 15642387
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1,6 mm
1,8 mm
2 mm
2,8 mm
3,15 mm
4 mm
5,6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
15642387 1,6 mm 1 Stück
11557474 1,8 mm -
11527574 2 mm 1 Stück
11507474 2,8 mm 1 Stück
11597464 3,15 mm 1 Stück
11567464 4 mm 1 Stück
11527464 5,6 mm 1 Stück
11587454 8 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15642387
Marke: Endecotts™ 200SIW1.60
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stainless steel woven wire mesh test sieves are ideal for all types of laboratory sampling and particle size analysis
  • Certifications: ISO3310-1:2000, BS410-1:2000; DIN-ISO3310-1; NF ISO3310-1:2000
  • Each sieve is supplied with a calibration certificate recording the number of aperture and wire diameters measured, the average aperture size and standard deviation separately for the warp and weft direction. The type of weave will also be stated.
Spezifikation
Porengröße 1,6 mm
Material Stainless Steel
Höhe (metrisch) 25 mm
Größe (metrisch) 200 x 25 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm