Learn More
WP 155, TRC
Artikelnummer. 30137895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137895 1 g 1 Gramm
30003833 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCW4995501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1031-47-6
Summenformel C12 H19 N6 O P
Molekulargewicht (g/mol) 294.29
Synonym P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide, 5-Amino-1-[bis(dimethylamino)phosphinyl]-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-1-bis(dimethylamido)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide, NSC 232670, Triamiphos, WP 155, Wepsyn, Wepsyn 155
IUPAC-Name 2-[bis(dimethylamino)phosphoryl]-5-phenyl-1,2,4-triazol-3-amin
SMILES CN(C)P(=O)(N(C)C)n1nc(nc1N)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triamiphos
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H19N6OP/c1-16(2)20(19,17(3)4)18-12(13)14-11(15-18)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3,(H2,13,14,15)
Formelmasse 294.1358
Reinheit (%) >95%