Learn More
Smeg™ WP300-Wasseraufbereiter für Harzsäulen
Beschreibung
- Das System verwendet Mischbett-Harze (Einwegartikel), die auch Silika enthalten können
- Wenn Harze ausgehen, können sie mit dem MI700WP-Kit einfach ersetzt werden
- Die Harzkassette besteht wie die gesamte Maschine aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | WP300-Wasseraufbereiter für Harzsäulen |