Learn More
Biochrom WPA S1200+ Vis-Spektralphotometer
Click to view available options
Typ:
Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einstrahl-Vis-Spektralphotometer mit einer Abdeckung von 325-1100 nm
- Speicherung von Daten auf einem USB-Stick zur späteren Ergebnisanalyse
- Reagenzgläser und Zubehör für beheizten Küvettenhalter sind erhältlich
- Die mitgelieferte Software PVC (Print Via Computer) ermöglicht die Datenübertragung vom Gerät zum PC
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Beschreibung | WPA S1200+ Vis-Spektralphotometer |
| Detektortyp | CMOS-Array |
| Display | Grafisches LCD |
| Abmessungen (L x B x H) | 22.5 x 32.5 x 13 cm |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Spektren-Bandbreite | <7 nm |
| Typ | Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich |
| Wavelength Range | 325 bis 1100 nm |
| Elektrische Anforderungen | 90 bis 265 V AC, 50/60 Hz, 15 VA |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke