Learn More
Microspec™ Wrappastack™ Verschlussfolien
Artikelnummer. 15772135
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
55 mm
90 mm
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15772135 90 mm 200 Stück
15702145 55 mm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15772135 Lieferant Microspec™ Lieferanten-Nr. K2
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Lagerung von vorbereiteten Petrischalen.
  • Wickeln Sie gegossene Platten professionell für die Lagerung in Kühlschränken oder Inkubation auf
  • Ermöglicht die Wärmeschrumpfung von gegossenen Platten in Beutel für die Lagerung im Kühlschrank
  • Hält Platten genau gestapelt und stabil
  • Reduziert den Feuchtigkeitsverlust
  • Abreißstreifen zum einfachen Entfernen von Platten bei Bedarf
Spezifikation
Material Polypropylen
Typ Manschette
Höhe (metrisch) 180 mm
Durchmesser (metrisch) 90 mm