Learn More
Texwipe™ Wattestäbchen mit Polystyrolgriff
Artikelnummer. 31359712 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
152 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
31359712 152 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31359712 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX705P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 €
    1330.60 € / 10000 Stück
    Sparen 579.40 €
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Wattestäbchen aus gesponnener Baumwolle bestehen zu 100 % aus Baumwolle in USP-Qualität, die mit einem wasserbasierten Klebstoff fest mit dem Polystyrolgriff verbunden ist.
  • Hergestellt mit hochpräzisen automatisierten Prozessen, um gleichbleibende Qualität und enge Toleranzen zu gewährleisten.
  • Der robuste Polystyrolgriff sorgt für Stabilität und Zuverlässigkeit beim Gebrauch.
  • Jeder Tupfer ist zur einfachen Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung chargencodiert.
  • Ideal für die Umweltprobenahme in kontrollierten Umgebungen.
  • Geeignet zur Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropanol oder Aceton.
  • Eignet sich gut zum Aufnehmen von Feinpulvern und zur Durchführung von Oberflächenprobenahmen.
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 5,984 in.
Produkttyp Reinraumabstrich
Länge (metrisch) 152 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Klebstofftyp auf wässriger Basis
Griffmaterial Polystyrol
Spitzenform Rund
Spitzenmaterial Baumwolle