Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific Wright's Giemsa-Färbelösung
Artikelnummer. 12523697 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
32 oz.
Artikelnummer. 12523697
Marke: Epredia™ 89013
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erzeugt im Vergleich zu Giemsa etwas dunklere Ergebnisse, insbesondere bei Blau- bis Magenta-Farbtönen
Erzeugt etwas dunklere Ergebnisse im Vergleich zu Giemsa, insbesondere in den Blau- bis Magenta-Farbtönen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 32 oz.
Siedepunkt 65 °C
Format Flüssig
Typ Wright-Giemsa-Lösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erzeugt etwas dunklere Ergebnisse im Vergleich zu Giemsa, insbesondere bei Blau- bis Magenta-Farbtönen
Farbe Violett
Schmelzpunkt -94 °C
Verpackung Flasche