Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific Wright's Giemsa-Färbelösung
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
32 oz.
Beschreibung
Erzeugt etwas dunklere Ergebnisse im Vergleich zu Giemsa, insbesondere in den Blau- bis Magenta-Farbtönen.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 32 oz. |
| Siedepunkt | 65 °C |
| Format | Flüssig |
| Typ | Wright-Giemsa-Lösung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erzeugt etwas dunklere Ergebnisse im Vergleich zu Giemsa, insbesondere bei Blau- bis Magenta-Farbtönen |
| Farbe | Violett |
| Schmelzpunkt | -94 °C |
| Verpackung | Flasche |