Learn More
Wright-Farbstoff, rein, zertifiziert
Artikelnummer. 10637761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637761 25 g Glasflasche 25 Gramm
10537182 10 g Glasflasche 10 Gramm
10219393 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10637761
Marke: Thermo Scientific Acros 422640250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68988-92-1
Summenformel C36H27Br4N3O5S+2
Molekulargewicht (g/mol) 933.304
MDL-Nummer MFCD00082143
InChI-Schlüssel AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
IUPAC-Name [7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3,6-Dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Wright Stain
Namenshinweis Pure
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Infrarotspektrum Echt
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver