Learn More
Cryo-Industrial™ Stoffhandschuhe bis zum Handgelenk
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Schutz für Hände und Arme bei der Arbeit in gefährlichen, extrem kalten Umgebungen bis -200 °C
- Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie einen hohen thermischen Schutz und eine hohe Abriebfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen bieten
- Länge bis Handgelenk
- Hergestellt aus modernsten Materialien
- Für trockenen Tragekomfort, da die Feuchtigkeit von den Händen ferngehalten wird
- Können über längere Zeit bequem getragen werden.
- Der mehrschichtige Aufbau ermöglicht ein Maximum an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blue |
| Einwegprodukt | Nein |
| Material | Gewebe |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Kryohandschuhe |
| Größe | Extragroß |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Länge bis Handgelenk |