Learn More
Cryo-Industrial™ Stoffhandschuhe bis zum Handgelenk
Artikelnummer. p-7115989
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 11873851
Marke: Cryo-Industrial™ CIWLWP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Cryo-Industrial™ Handgelenk-Stoffhandschuhe bieten Schutz für Hände und Arme bei der Arbeit in gefährlichen, extrem kalten Umgebungen bis zu -200 °C
  • Schutz für Hände und Arme bei der Arbeit in gefährlichen, extrem kalten Umgebungen  bis  -200 °C
  • Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie einen hohen thermischen Schutz und eine hohe Abriebfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen bieten
  • Länge bis Handgelenk
  • Hergestellt aus modernsten Materialien
  • Für trockenen Tragekomfort, da die Feuchtigkeit von den Händen ferngehalten wird
  • Können über längere Zeit bequem getragen werden.
  • Der mehrschichtige Aufbau ermöglicht ein Maximum an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
Spezifikation
Farbe Blau
Einwegprodukt Nein
Material Gewebe
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Kryohandschuhe
Größe Groß
Sterilität Unsteril
Modell Länge bis Handgelenk