Learn More
Brady™ Write-On™ Kundenspezifische Rohrmarkierer auf Bogen
Artikelnummer. 12797906 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Purpur
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12797906 Schwarz 10 Stück
12767906 Blau -
12707916 Braun 10 Stück
12777906 Grün 10 Stück
12717916 Grau 10 Stück
12787906 Rot 10 Stück
12737916 Purpur 10 Stück
12747916 Gelb 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12797906 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 225354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.75 €
    8.24 € / 10 Stück
    Sparen 1.51 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese praktischen Write-On™ Individuell anpassbare Rohrmarkierungen ermöglichen Ihnen die schnelle Identifizierung Ihrer Rohre.
  • Die Farben entsprechen BS1710.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Rohr-Beschriftungsetiketten auf Karte
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Schwarz
Ausführung Glanz
Format Karte
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Rohren und Ventilen
Etiketten pro Bogen 10
Anzahl pro Packung 10 Marker/Karte
Menge 10 St./Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0039 in.
Dicke (metrisch) 0,099 mm
Abmessungen (L x B) 16 x 75 mm
Abmessungen (L x B x H) 75 x 75 x 16 mm
Länge (angloamerikanisch) 2,95 in.
Länge (metrisch) 75,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,95 in.
Breite (metrisch) 75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,63 in.
Höhe (metrisch) 16 mm