Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Etikettenbänder
- Bel-Art™ Write-On™ Papieretikettenbänder
Bel-Art™ Write-On™ Papieretikettenbänder
Artikelnummer. 16335118| Artikelnummer. | Farbe | Abmessungen (L x B) | Durchmesser (angloamerikanisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16335118 | - | - | - | - |
| 13455236 | Orange | 36.4 m x 12,7 mm | 3 in. | 6 Stück |
| 13465236 | Blau | 36.4 m x 12,7 mm | 3 in. | 6 Stück |
| 13405246 | Blau | 36.4 m x 19 mm | 3 in. | 4 Stück |
| 13435236 | Rot | 36.4 m x 12,7 mm | 3 in. | 6 Stück |
| 13495236 | Gelb | 36.4 m x 19 mm | 3 in. | 4 Stück |
| 13455226 | Weiß | 13,7 m x 19 mm | 1 in. | 4 Stück |
| 13475246 | Blau | 36.4 m x 25,4 mm | 3 in. | 3 Stück |
| 13415246 | Grün | 36.4 m x 19 mm | 3 in. | 4 Stück |
| 13474166 | Weiß | 36.4 m x 12,7 mm | 3 in. | 6 Stück |
| 10045180 | Weiß | 54,6 m x 19 mm | 3 in. | 4 Stück |
| 13425246 | Orange | 36.4 m x 19 mm | 3 in. | 4 Stück |
| 13475236 | Weiß | 36.4 m x 19 mm | 3 in. | 4 Stück |
| 13405236 | Weiß | 13,7 m x 25,4 mm | 1 in. | 3 Stück |
| 13435246 | Weiß | 36.4m x 25,4mm | 3 in. | 3 Stück |
| 13445246 | Rot | 36.4 m x 25,4 mm | 3 in. | 3 Stück |
| 13465246 | Grün | 36.4 m x 25,4 mm | 3 in. | 3 Stück |
| 13485236 | Rot | 36.4 m x 19 mm | 3 in. | 4 Stück |
| 15196324 | Verschieden | 36.4 m x 1.9 mm | 3 in. | 6 Stück |
| 13485246 | Orange | 36.4 m x 25,4 mm | 3 in. | 3 Stück |
| 13495246 | Weiß | 54,6 m x 12,7 mm | 3 in. | 6 Stück |
| 13434720 | Gelb | 36.4 m x 12,7 mm | 3 in. | 6 Stück |
| 13455246 | Gelb | 36.4 m x 25,4 mm | 3 in. | 3 Stück |
| 13445236 | Grün | 36.4 m x 12,7 mm | 3 in. | 6 Stück |
Beschreibung
Verwenden Sie Bleistift, Kugelschreiber oder lösungsmittelbasierte Tintenmarker, um Etiketten zu erstellen, die auch unter anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar bleiben. Etikettenbänder aus Papier sind feuchtigkeitsbeständig und resistent gegen die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen.
- Haftet auf allen sauberen Oberflächen, einschließlich mit PTFE-Fluorpolymerharz beschichteter Materialien
- Lässt sich rückstandsfrei abziehen.
- Bleistift, Kugelschreiber oder Filzstift mit Lösungsmitteltinte bleiben auch unter anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar.
- Farbiges Papier mit Gummiharzkleber ist beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel.
- Hält einer maximalen Temperatur von 157 °C (315 °F) für 30 Minuten oder 80 °C (176 °F) für 24 Stunden stand; kann bis zu -80 °C (-112 °F) verwendet °werden.
- Übersteht einen Dampfautoklavierungszyklus bei 121 °C (250 °F) und Gammabestrahlung zwischen 13,0 und 45,0 kGy.