Learn More
R&D Systems™ WS 12
Beschreibung
Potent TRPM8 agonist that acts as a cooling agent (EC50 = 193 nM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | WS 12 |
| Menge | 50 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Formelmasse | 289.41 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 289.419 |