missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
WT1 Monoclonal specifically detects WT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | WT1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 6F-H2 |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 25576053), Immunoprecipitation 2-10 ug/ml lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:400, Immunohistochemistry-Frozen 1: 400 |
| Gen-Zugriffsnummer | P19544 |
| Gen-Alias | AWT1, NPHS4GUD, WAGR, Wilms tumor 1, Wilms tumor protein, WIT-2, WT33 |
| Gensymbole | WT1 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?