missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WT1 Antibody (6F-H2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-5008110 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18768713 0.025 mL 25 Mikroliter
18748593 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18768713

Marke: Novus Biologicals NB11060011SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

WT1 Monoclonal specifically detects WT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen WT1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6F-H2
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 25576053), Immunoprecipitation 2-10 ug/ml lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:400, Immunohistochemistry-Frozen 1: 400
Gen-Zugriffsnummer P19544
Gen-Alias AWT1, NPHS4GUD, WAGR, Wilms tumor 1, Wilms tumor protein, WIT-2, WT33
Gensymbole WT1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant Wilms Tumor 1 protein (WT1) (residues 1-181). [Swiss-Prot: P19544]
Molekulargewicht des Antigens 55 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7490
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.