missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WT1 Antibody (CL13165) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18564DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
WT1 Monoclonal antibody specifically detects WT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| WT1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| AWT1, NPHS4GUD, WAGR, Wilms tumor 1, Wilms tumor protein, WIT-2, WT33 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P19544, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Tumor Suppressors | |
| 7490 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13165 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur