Learn More
WTW™ WTW™ Rechteckige Küvette
Artikelnummer. p-8003036
Click to view available options
Schichtdicke:
10 mm
20 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10508381
Marke: WTW™ 250614
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur automatischen Erkennung des photLab™ Filters und Spektralphotometers
Die Glas- und Quarzküvetten mit matter Seitenfläche eignen sich für die automatische Küvettenerkennung mit dem photoLab™ Filter- und Spektralphotometer. Bei der Verwendung von Einweg-Küvetten ist das Material PMMA sowie eine strukturierte oder matte Seitenfläche für die Küvettenerkennung durch die photoLab™ Photometer erforderlich. Die Glas- und Quarzküvetten sind mit einer Markierung versehen, um die Küvetten für eine höhere Präzision in die gleiche Richtung in das Photometer zu legen. Küvetten für Trübungsmessungen können markiert werden, um Beeinträchtigungen durch das Glas zu verhindern: Dies ermöglicht eine höhere Genauigkeit, auch für Werte <1 NTU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Küvette
Schichtdicke 50 mm
Form Rechteck