missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ WY 14643
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18752624
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 18752624

Marke: Tocris Bioscience™ 1312/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Selective PPARα agonist

Selective PPARα agonist (EC50 values are 0.63, 32 and > 100 μM at PPARα, PPARγ and PPARδ respectively). Negatively inhibits NF-κB transcriptional activity and decreases the inflammatory response in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50892-23-4
Summenformel C14H14ClN3O2S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material WY 14643
Menge 50 mg
Formelmasse 323.8
Reinheit >98%
Molekulargewicht 323.80
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt