Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Abmessungen (L x B):
41,60 x 24,50 cm
425 x 250 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Die farbcodierten Reinigungstücher sind zertifiziert für den Lebensmittelkontakt und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, damit Kreuzkontamination verhindert wird
- Fortgeschrittene Hydroknit™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Trockenes Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9.055 in. |
| Länge (metrisch) | 425 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.055 in |
| Breite (metrisch) | 250 mm |
| Material | Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe |
| Flächengewicht | 1,96 kg (4,32 lbs.) |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Abmessungen (L x B) | 425 x 250 mm |
| Mehr anzeigen |