Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Allgemein Clean™ Leichte Reinigungstücher, 1-lagig, Mittelschubrolle, 6 Rollen à 800 Papiertücher
Beschreibung
- Jede einzelne Rolle enthält 800 geprägte Wischpapierblätter.
- Trockenreinigungstücher, die für die leichte Hygienereinigung entwickelt wurden und sich perfekt für Aufgaben wie die Reinigung von Oberflächen in der Lebensmittelzubereitung und im Servicebereich eignen.
- Durch die Prägung wird die Festigkeit des Blechs erhöht, da einzigartige Musterverbindungen über die gesamte Blechoberfläche entstehen.
- Einweg-Wischpapier, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Papierrollen mit Mittelzufuhr zur Verwendung mit Spendern; Kompatibel mit Aquarius™ Rollenspender mit Mittelzuführung (Produktcode 7017)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 15,35 in. |
| Länge (metrisch) | 58.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 15,35 in. |
| Breite (metrisch) | 19,5 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Zentralentnahme |
| Abmessungen (L x B) | 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 in.) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aquarius™ Dispenser-Rollensystem mit Zentralentnahme (7017) |
| Mehr anzeigen |