Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ L10 Reinigungstücher für leichte Reinigungsarbeiten
Artikelnummer. 31188848
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
31188848 Blau
31188851 Weiß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Kunststoffverpackung – Erstickungsgefahr. Bitte achten Sie darauf, das Produkt entsprechend dem auf der Verpackung angegebenen Gewicht sicher zu transportieren. Für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Artikelnummer. 31188848 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 7378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00 €
    24.74 € / 12 Rollen
    Sparen 68.26 €
    73% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kunststoffverpackung – Erstickungsgefahr. Bitte achten Sie darauf, das Produkt entsprechend dem auf der Verpackung angegebenen Gewicht sicher zu transportieren. Für den Kontakt mit Lebensmitteln.
WypAll™ Das kompakte Wischpapier L10 ist für leichte Hygienereinigungsarbeiten konzipiert und eignet sich perfekt für Aufgaben wie die Reinigung von Oberflächen in der Lebensmittelzubereitung und im Servicebereich. Die Prägetechnologie dieser Papierwischtücher sorgt für eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert.
Ganz gleich, mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe ihres Tages in Kontakt kommen, geben Sie ihnen mehr Sicherheit, indem Sie bewährte Reinigungs- und Desinfektionslösungen für die Hygiene am Arbeitsplatz bereitstellen, um die Übertragungskette von Keimen zu unterbrechen. WypAll™ Die professionellen Wischpapierprodukte von L10 sind für die jeweiligen Einsatzumgebungen konzipiert und helfen Ihnen, Ihre Wischaufgabe jedes Mal optimal zu erledigen. Diese kompakten Einweg-Papierwischtücher sind 1-lagig und für leichte Wischarbeiten in Bereichen wie Lebensmittelzubereitung und Serviceoberflächen konzipiert. Durch das kompakte Design ist dieses Wischpapier besonders klein, tragbar und leicht zu handhaben. Die einfache Handhabung dieses Formats trägt zur Einhaltung von Hygienestandards bei und spart gleichzeitig Platz. Durch die Prägetechnologie im Wischpapier erhalten diese Reinigungstücher eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert. Das WypAll™ Wischpapier ist für den einmaligen Gebrauch mit Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel bestimmt. Diese Trockenreinigungstücher wurden auf ihre Verträglichkeit mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Quats (quaternäre Ammoniumverbindungen) bei der Sprüh- und Wischanwendung getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischmethoden trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzgelegenheiten und Lebensmittelzubereitungsbereiche vor und nach Gebrauch selbst abwischen können. Das Sprühen und Abwischen hilft den Produktionsmitarbeitern außerdem, ihre einzelnen Arbeitsplätze vor der Übergabe an die nächste Schicht zu reinigen/desinfizieren. Für Umgebungen, in denen ein vollständig getränktes Wischen erforderlich ist, diese WypAll™ Die Wischtücher werden auf ihre Verträglichkeit mit Seife/Reinigungsmitteln getestet. Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeit.
  • Einzelblattgröße 25 (L) x 34 cm (B)
  • Jede WypAll™ Die kompakte Wischtuchrolle L10 enthält 165 Wischpapierblätter.
  • Trockenreinigungstücher, die für die leichte Hygienereinigung entwickelt wurden und sich perfekt für Aufgaben wie die Reinigung von Oberflächen in der Lebensmittelzubereitung und im Servicebereich eignen.
  • Die Prägetechnologie im Wischpapier verleiht diesen Reinigungstüchern ein hervorragendes Verhältnis von Leistung und Preis.
  • Diese WypAll™ Papierwischtücher sind in einem kompakten Rollenformat erhältlich und daher leicht zu transportieren und einfach zu verwenden.
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem WypAll™ Spender für Wischtücher (Produktcode 7041)
  • Helfen Sie mit, die Übertragungskette von Krankheitserregern zu unterbrechen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 9,84 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Breite (angloamerikanisch) 13,38 in.
Breite (metrisch) 34 cm
Material Papier
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 25 x 34 cm
Verpackungsmenge 12 Rollen x 165 Blatt