Learn More
Kimberly-Clark™ Professional WypAll™ L20 Essential große Wischtuchrolle
Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
29.5 x 35 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Kombiniert Vielseitigkeit und hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kompatibel mit Spendern 6146, 6154 und 6155
- Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Wischtücher mit begrenzter Lebensdauer
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Papierwischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 11.505 Zoll |
| Länge (metrisch) | 29.5 cm |
| Flächengewicht | 5.187 kg |
| Farbe | Blau |
| Abmessungen (L x B) | 29.5 x 35 cm |
| Format | Lange Rolle |
| Verpackungsmenge | 1000/Pk. |
| Lage | 2-ply |