Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Allgemein Clean™ Reinigungs- und Wartungstücher, 2-lagige Mittelrollen, 6 Rollen à 550 Wischtücher (insgesamt 3300 Stück)
Artikelnummer. 30158567
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30158567 Weiß 6 Stück
30158575 Blau 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30158567 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 7261
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für anspruchsvollere Reinigungs- und Wartungsaufgaben. Das zweilagige, weiße Einweg-Wischpapier ist mit dem vielseitigen Mittelzuführungsspender kompatibel. WypAll™ Erreichen PLUS™ (6521).
  • Die Wischtuchrolle enthält 550 geprägte, zweilagige Wischtücher.
  • Konzipiert für anspruchsvollere Reinigungs- und Wartungsaufgaben
  • Das Rollenformat mit Mittelzufuhr ermöglicht die Einzelblattausgabe, wodurch Papierverschwendung reduziert und die Nachhaltigkeit verbessert wird.
  • Einweg-Industriewischtücher, 2-lagig, ideal für den Einsatz im Einzelhandel, Gesundheitswesen, in der Fertigung und vielen anderen Bereichen zur Verbesserung der Hygiene am Arbeitsplatz.
  • Die Wischpapierrolle ist mit dem vielseitigen Zentraleinzugsspender kompatibel. WypAll Reach PLUS (6521)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 9,64 in.
Länge (metrisch) 24.50 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,20 in.
Breite (metrisch) 18.30 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 550 x 6 Rollen (insgesamt 3300)