Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 Leistung Clean™ Reinigungstücher
Artikelnummer. 11778038
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25 x 41 cm (9.8 x 16.1 in.)
30.4 x 31.7 cm (12 x 12.5 in.)
Packungsgröße:
18 Stück
9 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11778038 25 x 41 cm (9.8 x 16.1 in.) 9 Stück
10627645 30.4 x 31.7 cm (12 x 12.5 in.) 18 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11778038 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 7462
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Feuchttücher bieten Weichheit und Strapazierfähigkeit und eignen sich perfekt für die routinemäßige Reinigung oder zum Abwischen von Händen und Gesicht. Stark, sehr dick und hoch saugfähig. Die Einweg-Reinigungstücher aus weißem Material mit DRC-Basisfolientechnologie reinigen schnell und zerfallen dabei nicht.
  • Außergewöhnliche Saugfähigkeit, die 25 % schneller ist als bei herkömmlichen Handtüchern.
  • Hergestellt mit der Double Re-Creped (DRC) Basisschichttechnologie, einem mehrlagigen Gewebe, das stark, dick und hoch saugfähig ist.
  • Geeignet für Sprüh- und Wischanwendungen mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmittel (Natriumhypochlorit) und Quats (quaternären Ammoniumverbindungen).
  • Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeit.
  • Flexibles System für kontrollierten Zugriff auf hygienisch geschützte Wischtücher beim Reinigen oder Abwischen unterwegs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Industriewischer für mittlere Beanspruchung
Länge (angloamerikanisch) 17,32 in.
Länge (metrisch) 25  cm
Breite (angloamerikanisch) 17,32 in.
Breite (metrisch) 41 cm
Material Doppelter Re-Crepe-Zellulose
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 25 x 41 cm (9.8 x 16.1 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einweg-Reinigungstuch, bestehend aus einer Hauptschicht mit DRC-Technologie und reißfestem, starkem und hochsaugfähigem mehrlagigen Gewebe, das schnell reinigt, ohne sich aufzulösen, und daher den Reinigungstücherverbrauch und die Kosten reduziert
Lage 1-lagig