Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Beschreibung
- Dank der fortschrittlichen Hydroknit™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 16,8 Zoll |
| Länge (metrisch) | 42.6 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.842 in |
| Breite (metrisch) | 31,7 cm |
| Material | Synthetische Fasern |
| Farbe | Blau |
| Abmessungen (L x B) | 42.6 x 31.7 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leichte Reinigung von Klebstoffen, Ölen, Rückständen, Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnern und Lösungsmitteln, Glasreinigung, Präzisionsreinigung von Teilen und komplexen Maschinen, Handreinigung |
| Lage | 1-lagig |
| Mehr anzeigen |