Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Die WypAll™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Light-duty Industrial Wiper |
| Länge (angloamerikanisch) | 13.38 in. |
| Länge (metrisch) | 34.8 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13.38 in |
| Breite (metrisch) | 24,9 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | Kontakt mit Lebensmitteln |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 31 x 24.9 cm |
| Lage | 1-lagig |
| Mehr anzeigen |