Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Allgemein Clean™ Viertelgefaltete, wiederverwendbare Reinigungstücher 6034, 12er-Packung à 76 Stück
Artikelnummer. 16657792
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
912 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16657792 Weiß 912 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16657792 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 6034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.19 €
    176.37 € / 912 Stück
    Sparen 277.82 €
    61% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wiederverwendbare, viertelgefaltete Reinigungstücher sind vielseitig einsetzbar und für leichte Reinigungsarbeiten und allgemeine Wischaufgaben konzipiert. Lieferung in einer Schutztasche und mit fortschrittlichen Funktionen Hydroknit™ Technologie für ein leichtes, saugfähiges Reinigungstuch. Menge 12 Packungen x 76 Tücher (insgesamt 912).
  • Jede WypAll X60 Allgemein Clean™ Die viertelgefalteten Reinigungstücher enthalten 76 weiße Tücher.
  • HyperAbsorb™ Die Technologie trägt zur Abfallreduzierung und zur Förderung nachhaltiger Praktiken bei, indem sie eine hohe Langlebigkeit bietet und eine bis zu fünfmalige Wiederverwendung ermöglicht.
  • Fortschrittlich Hydroknit™ Dank modernster Technologie sind diese professionellen Reinigungstücher robust und saugfähig. Durch das Hydroverfestigungsverfahren werden Zellulosefasern zu einem Gewebe verbunden, was eine schnellere Absorption und höhere Reißfestigkeit ermöglicht.
  • Wiederverwendbare Reinigungstücher wurden auf ihre Kompatibilität mit Sprüh- und Wischanwendungen mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmittel (Natriumhypochlorit) und Quats (quaternären Ammoniumverbindungen) getestet.
  • Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeit.
  • Reinigungstuchrolle mit hoher Kapazität, ideal für größere Produktions- und Industriebereiche oder überall dort, wo umfangreiches Abwischen erforderlich ist.
  • Kompatibel mit WypAll Scheibenwischerspender (Produktcode 7969)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher aus Vlies
Länge (angloamerikanisch) 11,02 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,02 in.
Breite (metrisch) 31,7 cm
Material Polypropylen
Flächengewicht 5,59kg
Farbe Weiß
Format 1/4 gefaltet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leichte Reinigung
Verpackungsmenge 12 Beutel x 76 Blatt
Lage 1-lagig