Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Codice prodotto. 11391015 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Enthält:
Rechte Rag-Box
Dimensione della confezione:
1 Stück
Codice prodotto. Enthält unitSize
11391015 Rechte Rag-Box 1 Stück
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11391015
Marca: Kimberly-Clark™ 8381
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Wiederverw., saugf., weiß, 1-lagig. Für mittelschwere Wischvorgänge in der industr. Fertigung entwickelt. Durch die Hydroknit™
  • Absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher.
  • Durch die fortgeschrittene Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 15.35 in.
Länge (metrisch) 42.2  cm
Breite (angloamerikanisch) 15.35 in
Breite (metrisch) 37,8 cm
Material Zellulose
Farbe Weiß
Beschreibung Rechte Rag-Box
Einwegprodukt Ja
Abmessungen (L x B) 42.1 x 37.5 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für mittelschwere Wartungsarbeiten, zum Abwischen von Öl, Fett, Lösungsmitteln, Reinigungswerkzeug, Maschinen, Metalloberflächen und Schneidflüssigkeit zum Schutz von Bauteilen
Lage 1-lagig
Sterilität Unsteril
Enthält Rechte Rag-Box
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.