Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X70 Leistung Clean™ Wiederverwendbare Reinigungstücher, 1 Jumbo-Rolle
Artikelnummer. 17118215
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17118215 Weiß 1 Stück
17194714 Blau 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17118215 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 8348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 €
    123.79 € / 1 Stück
    Sparen 202.21 €
    62% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wiederverwendbare Reinigungstücher, ideal für mittelschwere Wischarbeiten. Fortschrittlich Hydroknit™ Dank dieser Technologie absorbieren die Tücher Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher und bleiben auch im nassen Zustand formstabil. Hochleistungsfähige Rolle saugfähiger Wischtücher, ideal für die industrielle Fertigung. Menge: 1 Jumbo-Rolle mit wiederverwendbaren Reinigungstüchern, 1-lagig.
  • Jede Rolle mit großem Fassungsvermögen enthält 1-lagige Reinigungstücher.
  • Wiederverwendbare Reinigungstücher absorbieren Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher.
  • Das Sortiment an Industriewischern wurde entwickelt, um Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern und gleichzeitig Abfall zu reduzieren.
  • Bleiben Sie auch im nassen Zustand widerstandsfähig, damit die Oberflächen einsatzbereit sind.
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Fortschrittlich Hydroknit™ Dank modernster Technologie sind diese professionellen Reinigungstücher robust und saugfähig. Durch das Hydroverfestigungsverfahren werden Zellulosefasern zu einem Gewebe verbunden, was eine schnellere Absorption und höhere Reißfestigkeit ermöglicht.
  • Getestet als kompatibel mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmittel (Natriumhypochlorit) und Quats (quaternären Ammoniumverbindungen) für Sprüh- und Wischanwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Industriewischer für mittlere Beanspruchung
Länge (angloamerikanisch) 14,96 in.
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (angloamerikanisch) 14,96 in.
Breite (metrisch) 42 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 in.)
Format Große Rolle
Zur Verwendung mit (Geräte) Kimberly-Clark Professional™ Spender (Produktcodes 6154, 6155 und 6146)
Verpackungsmenge 870 Wischtücher/Rolle