Learn More
ABEBA™ X-Light-Arbeitsschuhe O2 ESD, schwarz
Artikelnummer. 17191525
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17191525 40 1 Paar
17141525 35 1 Paar
17151525 36 1 Paar
17141535 45 1 Paar
17151535 46 1 Paar
17161535 47 1 Paar
17171535 48 1 Paar
17161525 37 1 Paar
17171525 38 1 Paar
17181525 39 1 Paar
17101535 41 1 Paar
17111535 42 1 Paar
17121535 43 1 Paar
17131535 44 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17191525 Lieferant ABEBA™ Lieferanten-Nr. 7131127/40
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schwarze X-Light-Arbeitsschuhe mit Silberionenfutter zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle, Zehenkappe aus Stahl, rutschfester PU-Außensohle
  • Leichte, bequeme schwarze Arbeitsschuhe
  • Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
  • Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
  • Schwarze Mikrofaser
  • Silberionen-Einlegesohle
  • Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Mikrofaser
Größe 40
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
Geschlecht Unisex
Knöchelform Halbschuhe
Waterproof Wasserfest
Produkttyp O2 SRC ESD