Learn More
ABEBA™ X-Light Schwarze Sicherheitsclogs SB
Artikelnummer. 16398321
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16398321 43 1 Paar
16318321 35 1 Paar
16328321 36 1 Paar
16338321 37 1 Paar
16348321 38 1 Paar
16358321 39 1 Paar
16368321 40 1 Paar
16378321 41 1 Paar
16388321 42 1 Paar
16308331 44 1 Paar
16318331 45 1 Paar
16328331 46 1 Paar
16338331 47 1 Paar
16348331 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16398321 Lieferant ABEBA™ Lieferanten-Nr. 7131035/43
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ABEBA™ X-Light Black Safety Clog Shoes SB mit Silberionen-Futter zur Geruchsreduzierung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und festem Fersenriemen.
  • Leicht, bequem, hygienisch
  • Entspricht EN ISO 20345 : 2012, S2 SRC
  • ESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1
  • Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
  • Stahlkappe (200 Joule)
  • Schwarzes Glattleder
  • Silberionen-Einlegesohle
  • Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
  • Keimfrei gemacht
Spezifikation
Schnallenmaterial Kunststoff
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD
Verschlusstyp Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
Farbe Schwarz
Auskleidungsmaterial Atmungsaktives Futter mit Silberionen
Material Leder
Größe 43
Sohleneigenschaften Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell Clogs
Zehenmaterial Stahl
Verpackungsmenge 1 Paar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Beständig gegen Wasser