Learn More
Abeba™ X-Light Sicherheits-Loafer
Artikelnummer. 17641915
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17641915 38 1 Paar
17611915 35 1 Paar
17621915 36 1 Paar
17631915 37 1 Paar
17651915 39 1 Paar
17661915 40 1 Paar
17671915 41 1 Paar
17681915 42 1 Paar
17691915 43 1 Paar
17601925 44 1 Paar
17611925 45 1 Paar
17621925 46 1 Paar
17631925 47 1 Paar
17641925 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17641915 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 711037/38
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Abeba X-Light Black Safety Loafer - Sicherheitsschuhe aus Glattleder mit elastischem Ristbereich.
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Glattleder
  • Schwarz
  • Stahlzehenkappe
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle (Best.- 351620)
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit elastischem Band
Spezifikation
Verschlusstyp Gummiband
Farbe Schwarz
Material Leder
Größe 38
Zehenmaterial Stahl
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC