Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Sicherheitsschnürschuhe S2
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste PU-Außensohle, SCR/liliGute Dämpfung/liliWaschbare weiße Mikrofasern/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives Futter mit Silberionen |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 35 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | Schnürschuhe |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Mehr anzeigen |