Learn More
ABEBA™ X-Light-Arbeitsschuhe O2 ESD, weiß
Artikelnummer. 17191545
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17191545 46 1 Paar
17181535 35 1 Paar
17191535 36 1 Paar
17181545 45 1 Paar
17101555 47 1 Paar
17111555 48 1 Paar
17101545 37 1 Paar
17111545 38 1 Paar
17121545 39 1 Paar
17131545 40 1 Paar
17141545 41 1 Paar
17151545 42 1 Paar
17161545 43 1 Paar
17171545 44 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17191545 Lieferant ABEBA™ Lieferanten-Nr. 7131133/46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 €
    80.92 € / 1 Paare
    Sparen 38.08 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weiße X-Light-Berufsschuhe mit Silberionen-Futter zur Geruchsreduzierung, austauschbarer aktiver Komfort-Einlegesohle und rutschfester PU-Laufsohle.
  • Leichte, bequeme Arbeitsschuhe
  • Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
  • Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
  • Weißes Glattleder
  • Silberionen-Einlegesohle
  • Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Leder
Größe 46
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
Geschlecht Unisex
Knöchelform Halbschuhe
Waterproof Wasserfest
Produkttyp O2 SRC ESD