Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
Artikelnummer. 17101515
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 17101515
Marke: ABEBA™ 7131126/35
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
White X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
  • Leichte, bequeme Arbeitsschuhe
  • Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
  • Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
  • Weiße Mikrofaser
  • Silberionen-Einlegesohle
  • Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Mikrofaser
Größe 35
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
Geschlecht Unisex
Knöchelform Niedrig geschnittene Schuhe
Waterproof Wasserfest
Produkttyp O2 SRC ESD