Learn More
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Artikelnummer. 17294456 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Gewicht: Hoch
Gewicht: Mittel
Gewicht: Niedrig
Kapazität (metrisch):
161 bis 240 ml
40 bis 90 ml
91 bis 160 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17294456 Gewicht: Hoch 161 bis 240 ml 1 Stück
17204466 Gewicht: Mittel 91 bis 160 ml 1 Stück
17214466 Gewicht: Niedrig 40 bis 90 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17294456 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 6920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Corning™ X-SERIES™ Counterweight set is designed for balancing contents of centrifuge prior to centrifugation.
Die Corning™ X-SERIES™ Systeme werden für Corning™ von der ThermoGenesis Corp. hergestellt.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™, und X-MINI™ sind entweder eingetragene Marken oder Marken der ThermoGenesis Corp. in den USA und/oder anderen Ländern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 161 bis 240 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) X-WASH- und X-LAB-Systeme
Menge 1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton
Produkttyp Gewicht: Hoch