Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, X-Form
Artikelnummer. 10508221 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Höhe (metrisch):
5 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10508221
Marke: BRAND™ 137634
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine hervorragende Möglichkeit zum Rühren von Flüssigkeiten im Labor.
  • Stabile Drehposition
  • Hervorragende Rührwirkung
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 10 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 10/Pckg.
Form X-Form