Beschreibung
Uvex 1 X-Tended Support Schuh 6568.2 mit BOA™ Fit System S1 P SRC
- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
- Leicht und flexibel
- Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
- Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein.
- Hergestellt mit neuester Technologie für mehr Tragekomfort
- Uvex Climazone Technologie für optimalen Tragekomfort
- Atmungsaktives, perforiertes High-Tech-Microvelour-Obermaterial
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- BOA™ Fit System-Drehverschluss für individuellen Komfort, der den ganzen Tag lang konstant bleibt
- Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare, komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Der besonders geformten Seitenrahmen der mittleren und seitlichen Fersenstütze schützt vor Knöchelverletzungen und sorgt für Führung und Aufprallschutz.
- Hervorragende Sohle aus doppeldichtem Polyurethan mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
- Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
- Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6568.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Gelb |
| Material | Microvelour |
| Größe | 36 |
| Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Einwegprodukt | Nr. |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Modell | Uvex 1 |
| Mehr anzeigen |