missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ China Blue Lactose Agar
Beschreibung
Achieve precise differentiation of lactose-fermenting bacteria with China Blue Lactose Agar, offering reliable results for microbial analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Straw |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm Plate |
| Herstellungsort | Germany |
| Produkttyp | Agar Plate |
| Füllgewicht | 17 g |
| Menge | 10 Platten |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?