Learn More
Eppendorf™ Divider for Cardboard Storage Boxes, 65 mm Height
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 Tubes
49 Tubes
64 Tubes
81 Tubes
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- White freezer cardboard dividers are ideal for sample storage at 4 °C, -20 °C, or -86 °C
- Dividers are available for freezer boxes in 53 mm (2 in.), 76 mm (3 in.), and 102 mm (4 in.)
- Freezer box dividers are available in 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, and 10 x 10
- Dimensions: 133 mm x 133 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White |
| Material | Cardboard |
| Form | Square |
| Typ | Box Divider |
| Aufnahmevermögen | 49 Tubes |
| Verpackung | 10/Pk. |
| Sterilität | Non-sterile |
| Röhrchen-Array | 7 x 7 |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Mehr anzeigen |