Learn More
Eppendorf™ Divider for Cardboard Storage Boxes, 65 mm Height
Artikelnummer. 30533479 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 Tubes
49 Tubes
64 Tubes
81 Tubes
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 30533479
Marke: Eppendorf™ 6001507810
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Designed to withstand ultra-low temperatures with water-resistant cardboard freezer
  • White freezer cardboard dividers are ideal for sample storage at 4 °C, -20 °C, or -86 °C
  • Dividers are available for freezer boxes in 53 mm (2 in.), 76 mm (3 in.), and 102 mm (4 in.)
  • Freezer box dividers are available in 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, and 10 x 10
  • Dimensions: 133 mm x 133 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe White
Material Cardboard
Form Square
Typ Box Divider
Aufnahmevermögen 64 Tubes
Verpackung 10/Pk.
Sterilität Non-sterile
Röhrchen-Array 8 x 8
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 65 mm
Durchmesser (metrisch) 15.0 mm