Learn More
Fisherbrand X100 1.5ml Short Thread Vial, 32 x 11.6mm, amber
Marke:  Fisherbrand 11 09 3149
9.64 EUR gültig bis 2026-02-28
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
X100 1.5ml Short Thread Vial, 32 x 11.6mm, amber
Artikelnummer. 15946001
  • 10.50 € / 100 Stück
Fokus auf Nachhaltigkeit und Umwelt
Verwenden Sie den Aktionscode 28011
Alle Werbeaktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-02-2026