Learn More
Kinesis X100 MICROWAVE CRIMP CAP, 20 MM,BLUE, PTFE/SILICONE SEPTA
Marke:  Kinesis 98720-24
X100 MICROWAVE CRIMP CAP, 20 MM,BLUE, PTFE/SILICONE SEPTA
Artikelnummer. 15639436
  • 147.00 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge