Learn More
Meditrade™ Nitril™ 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 16693612
Click to view available options
Größe:
M
XL
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16693612
Marke: Meditrade™ 1280M
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nicht sterile Meditrade™ Einweg-Untersuchungenhandschuhe aus Nitril bieten ausgezeichneten Schutz in Umgebungen mit hohem Kontaminationsrisiko. Sie sind puder- und latexfrei und ideal geeignet für den Einsatz in klinischen, Labor- und Fertigungsumgebungen.
  • Untersuchungshandschuh aus Nitril gemäß DIN EN 455
  • Schutzhandschuh nach PSA
  • Hautfreundlich: Puder-, protein- und latexfrei
  • Mikroaufrauhungen für besseren Halt
  • Elastisch und reißfest
  • Beidhändig tragbar mit Rollrand
  • Lebensmittelgeeignet
Anwendungen:Geeignet für die Handhabung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und für andere Anwendungen im Labor, der pharmazeutischen Industrie, professionellen Reinigung, Catering und Lebensmittelverarbeitung im Allgemeinen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AQL 1,5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/EEC: Klasse 1; PSA-Kategorie III; Lebensmittelkonformität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004 (nur blau)
Beschreibung Weiße Einweghandschuhe aus Nitril
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe M
Dicke (metrisch) 0,060 mm Manschette, 0,070 mm Handfläche, 0,100 mm Finger